Få mere at vide
2,6-dichlor-3-iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461529
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461529 5 g 5g
15451529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64366.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det bruges som farmaceutisk råmateriale og mellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148493-37-2
Molekylær formel C5H2Cl2IN
Molekylvægt (g/mol) 273.882
MDL nummer MFCD03094686
InChI nøgle DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736002
IUPAC navn 2,6-dichlor-3-iodpyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1I)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Smeltepunkt 74°C to 79°C
Farve Hvid til Brun
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 6135696
Følsomhed Light sensitive
Synonym 2,6-dichloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-iodo, zlchem 993, acmc-20aihk, pubchem14239, tpc-py080, 2,6-dichloro-3-iodo pyridine, pyridine,2,6-dichloro-3-iodo, 2,6-dichloro-3-iodopyridine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 273.88
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver