Få mere at vide
2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424237
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424237 25 g 25g
11404237 1 g 1g
11414237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20346.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 875-35-4
Molekylær formel C7H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 187.023
MDL nummer MFCD00052633
InChI nøgle LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methyl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-methyl, 3-cyano-4-methyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-methyl-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, pubchem15375, acmc-209qo9
PubChem CID 70131
IUPAC navn 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
SMIL CC1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 187.03
Procent renhed 97%