Få mere at vide
2,6-Dichloro-1,4-phenylenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-1,4-phenylenediamine |
| CAS | 609-20-1 |
| Molekylær formel | C6H6Cl2N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl2N2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,9-10H2 |
| SMIL | Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2,6-dichlorobenzene-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vægt | 175.9908 |