Få mere at vide
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone, 97+%
Artikelnummer. 11461830
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461830 5 g 5g
11471830 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27542.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 697-91-6 | C6H2Cl2O2 | 176.98 g/mol
2,6-dichlor-1,4-benzoquinon er det egnede reagens, der bruges til i en undersøgelse til at evaluere diffusionskoefficienterne (D) for en familie af quinoner, nitroaromatiske forbindelser, ferrocener og aromatiske carbonhydridforbindelser i acetonitril ved enkeltpotentiale trins kronoampometri.1 Det kan bruges til fremstilling af 2,3,5-trichlor-1,4-dihydroquinon, 2,3,5-trichlor-1,4-benzoquinon og 2,6-dichlor-1,4-dihydroquinon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlor-1,4-benzoquinon er det egnede reagens, der bruges til i en undersøgelse for at evaluere diffusionskoefficienterne (D) for en familie af quinoner, nitroaromatiske forbindelser, ferrocener og aromatiske carbonhydridforbindelser, i acetonitril ved enkeltpotentiale trins kronoampometri.1 Det kan bruges i fremstillingen af 2,3,5-trichlor-1,4-dihydroquinon, 2,3,5-trichlor-1,4-benzoquinon og 2,6-dichlor-1,4-dihydroquinon.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed).
Bemærkninger
Opbevares væk fra reduktionsmidler og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 697-91-6
Molekylær formel C6H2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.98
MDL nummer MFCD00037159
InChI nøgle JCARTGJGWCGSSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,6-dichloro-p-benzoquinone, 2,6-dichlorobenzoquinone, 2,6-dichloroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dichloro, 2,6-dichloquinone, p-quinone, 2,6-dichloro, p-benzoquinone, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, p-quinone,6-dichloro
PubChem CID 12771
IUPAC navn 2,6-dichlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL C1=C(C(=O)C(=CC1=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
Smeltepunkt 119°C to 121°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Formel vægt 176.98
Procent renhed 98%