Få mere at vide
2,6-dichlor-1,3-benzothiazol, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 204.08 |
| Procent renhed | 97% |