Få mere at vide
2,6-dichlor-1,3-benzothiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10130792
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10130792 1 g 1g
10446862 10 g 10g
10644585 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10130792 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01025DA
Kemiske identifikatorer
CAS 3622-23-9
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.068
InChI nøgle QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC navn 2,6-dichlor-1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 204.08
Procent renhed 97%