Få mere at vide
2,6-Dibromopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromopyridine |
| CAS | 626-05-1 |
| Molekylær formel | C5H3Br2N |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | NSC 613 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H |
| SMIL | Brc1cccc(Br)n1 |
| IUPAC navn | 2,6-dibromopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.89 |
| Formel vægt | 234.8632 |