Få mere at vide
2,6-dibrompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438356
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438356 25 g 25g
11448356 100 g 100g
11458356 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15397.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 626-05-1 | C5H3Br2N | 236.894 g/mol
2,6-Dibromopyridin anvendes som en tridentat chelaterende ligand og i dannelsen af makrocykler indeholdende terpyridindelen. Det bruges også til at producere 6-brom-2-methoxypyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dibrompyridin anvendes som en tridentat chelaterende ligand og i dannelsen af makrocykler indeholdende terpyridindelen. Det bruges også til at producere 6-brom-2-methoxypyridin.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-05-1
Molekylær formel C5H3Br2N
Molekylvægt (g/mol) 236.894
MDL nummer MFCD00006223
InChI nøgle FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
PubChem CID 12274
IUPAC navn 2,6-dibrompyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromopyridine
Smeltepunkt 117°C to 120°C
Kogepunkt 255°C
Flammepunkt 213°C (415°F)
Lugt Recognizable
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 108922
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 236.9
Procent renhed 98%