Få mere at vide
2,6-dibrompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10203950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10203950 25 g Glasflaske 25g
10213950 100 g Glasflaske 100g
11916291 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10203950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112910250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 626-05-1 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-05-1
Molekylær formel C5H3Br2N
Molekylvægt (g/mol) 236.89
InChI nøgle FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12274
IUPAC navn 2,6-dibrompyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dibromopyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118.0°C to 119.0°C
Farve Grå til hvid
Flammepunkt 213°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)Br2
Mængde 25 g
Beilstein 20, V,5, 435
Synonym pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dioxane,chloroform,,carbon tetrachloride,heptane,aq. naoh,aq. h2so4
Formel vægt 236.89
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dibromopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.