Få mere at vide
2,6-dibrompyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789395
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10789395 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10789395 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01233DA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dibromopyridine
CAS 626-05-1
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H3Br2N
Lineær formel (C5H3N)Br2
MDL nummer MFCD00006223
Mængde 1 g
Synonym pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
InChI nøgle FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
IUPAC navn 2,6-dibrompyridin
Molekylvægt (g/mol) 236.894
PubChem CID 12274
Formel vægt 236.89
Procent renhed 97%