Få mere at vide
2,6-Dibromopyrazin, 95%
Artikelnummer. 15488018
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488018 5 g 5g
15478018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61468.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 23229-25-6 | C4H2Br2N2 | 237,88 g/mol
2,6-Dibromopyrazin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Dibromopyrazin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur 2 - 4 °Cand Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23229-25-6
Molekylær formel C4H2Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 237.88
MDL nummer MFCD09834804
InChI nøgle JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
PubChem CID 20361700
IUPAC navn 2,6-dibrompyrazin
SMIL BrC1=CN=CC(Br)=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromopyrazine
Farve Hvid til Brun
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 237.88
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk fast stof