Få mere at vide
2,6-Dibromopyrazine, 95%
Beskrivelse
2,6-Dibromopyrazin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-Dibromopyrazin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur 2 - 4 °Cand Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromopyrazine |
| Farve | Hvid til Brun |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 237.88 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |