Få mere at vide
2,6-Dibromophenol, 99%
Artikelnummer. 11493224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493224 25 g 25g
11473224 1 g 1g
11483224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10573.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-33-3 | C6H4Br2O | 251.91 g/mol
2,6-Dibromphenol anvendes til fremstilling af 3,4,5-trimethoxybenzaldehyd og 2-(2,6-dibromphenoxy)ethylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-Dibromphenol anvendes til fremstilling af
3,4,5-trimethoxybenzaldehyd og 2-(2,6-dibromphenoxy)ethylbromid.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-33-3
Molekylær formel C6H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 251.91
MDL nummer MFCD00002152
InChI nøgle SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard
PubChem CID 11847
ChEBI CHEBI:19391
IUPAC navn 2,6-dibromphenol
SMIL OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromophenol
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Kogepunkt 255°C to 256°C
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
Beilstein 2043614
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 251.92
Procent renhed 99%