Få mere at vide
2,6-Dibromophenol, 99%
Artikelnummer. 11473224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473224 1 g 1g
11483224 5 g 5g
11493224 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10573.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-33-3 | C6H4Br2O | 251.91 g/mol
2,6-Dibromphenol anvendes til fremstilling af 3,4,5-trimethoxybenzaldehyd og 2-(2,6-dibromphenoxy)ethylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-Dibromphenol anvendes til fremstilling af
3,4,5-trimethoxybenzaldehyd og 2-(2,6-dibromphenoxy)ethylbromid.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-33-3
Molekylær formel C6H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 251.91
MDL nummer MFCD00002152
InChI nøgle SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard
PubChem CID 11847
ChEBI CHEBI:19391
IUPAC navn 2,6-dibromphenol
SMIL OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromophenol
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Kogepunkt 255°C to 256°C
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
Beilstein 2043614
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 251.92
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.