Få mere at vide
2,6-Dibromonaphthalen, 99%
Artikelnummer. 15284764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15284764 25 g Glasflaske 25g
15264764 1 g Glasflaske 1g
15274764 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15284764 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449340250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13720-06-4
Molekylær formel C10H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 285.97
MDL nummer MFCD01026462
InChI nøgle PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
IUPAC navn 2,6-dibromonaphthalen
SMIL BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dibromonaphthalene
Smeltepunkt 162 °C til 167 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 285.97
Procent renhed 99%