Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Dibromonaphthalene |
| Smeltepunkt | 162 °C til 167 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Formel vægt | 285.97 |
| Procent renhed | 99% |