Få mere at vide
2,6-Dibromonaphthalen, 99%
Artikelnummer. 11352897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352897 1 g 1g
11362897 5 g 5g
11372897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16134.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285,97 g/mol
2,6-Dibromonaphthalen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier. Det reagerer med hexylmagnesiumbromid og danner 2,6-dihexyl-naphthalen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6
-Dibromonaphthalen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det reagerer med hexylmagnesiumbromid og danner 2,6-dihexyl-naphthalen.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13720-06-4
Molekylær formel C10H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 285.97
MDL nummer MFCD01026462
InChI nøgle PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
IUPAC navn 2,6-dibromonaphthalen
SMIL BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromonaphthalene
Smeltepunkt 162°C to 167°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 285.97
Procent renhed 99%