Få mere at vide
2,6-Dibromonaphthalene-1,5-diol, 93%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromonaphthalene-1,5-diol |
| CAS | 84-59-3 |
| Molekylær formel | C10H6Br2O2 |
| MDL nummer | MFCD00021473 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | OC1=C2C=CC(Br)=C(O)C2=CC=C1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.96 |
| Procent renhed | 93% |