missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Dibrom-4-(trifluoromethoxy)benzenamin, TRC

Artikelnummer. 30136504
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136504 50 g
30010314 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42620050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 88149-49-9
Molekylær formel C7H4Br2F3NO
Molekylvægt (g/mol) 334.92
Synonym 2,6-Dibromo-4-trifluoromethoxyaniline
SMIL BrC1=C(N)C(Br)=CC(OC(F)(F)F)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine
Mængde 50 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.