Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-nitrotoluen, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromo-4-nitrotoluene |
| Smeltepunkt | 54 °C til 57 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3259701 |
| Formel vægt | 294.94 |
| Procent renhed | 95% |