Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene, 95%
Artikelnummer. 11377886
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377886 5 g 5g
11387886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13102.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110127-07-6 | C7H5Br2NO2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110127-07-6
Molekylær formel C7H5Br2NO2
MDL nummer MFCD00151807
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Mængde 5 g
Beilstein 3259701
Formel vægt 294.94
Procent renhed 95%