Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 11469733
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469733 100 g 100g
11459733 25 g 25g
11414070 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12916.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-28-5 | C6H3Br2NO3 | 296.902 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-28-5
Molekylær formel C6H3Br2NO3
Molekylvægt (g/mol) 296.902
MDL nummer MFCD00007334
InChI nøgle WBHYZUAQCSHXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-4-nitrophenol, phenol, 2,6-dibromo-4-nitro, 4-nitro-2,6-dibromophenol, 2,6-dibromo-4-nitro-phenol, pubchem3863, acmc-209sc6, wln: wnr dq ce ee, phenol,6-dibromo-4-nitro, 4-06-00-01366 beilstein handbook reference, 2,6-dibromo-4-nitro-phenolate
PubChem CID 7429
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-nitrophenol
Smeltepunkt ∼145°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 1245050
Formel vægt 296.9
Procent renhed 98%