Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromo-4-nitroaniline |
| CAS | 827-94-1 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br2 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Benzenamine, 2,6-dibromo-4-nitro-, Aniline, 2,6-dibromo-4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dibromo-4-nitrobenzenamine, 2,6-Dibromo-4-nitro-phenylamine, 2,6-Dibromo-4-nitroaniline, 2,6-Dibromo-p-nitroaniline, NSC 38765 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Br2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2 |
| SMIL | Nc1c(Br)cc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,6-dibromo-4-nitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.92 |
| Formel vægt | 293.864 |