Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromo-4-methylphenol |
| CAS | 2432-14-6 |
| Molekylær formel | C7H6Br2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,6-Dibromo-(6CI,7CI,8CI)-p-cresol, 2,6-Dibromo-4-cresol, 2,6-Dibromo-p-cresol, Dibromocresol, NSC 76596 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Br2O/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2,6-dibromo-4-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.93 |
| Formel vægt | 263.8785 |