Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline |
| CAS | 10546-65-3 |
| Molekylær formel | C9H11Br2N |
| MDL nummer | MFCD00015475 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | NC1=C(Br)C=C(C(C)C)C=C1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.00 |
| Procent renhed | 98% |