Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-fluorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromo-4-fluorophenol |
| CAS | 344-20-7 |
| Molekylær formel | C6 H3 Br2 F O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,6-Dibromo-4-fluorophenol (ACI), 4-Fluoro-2,6-dibromophenol, NSC 190640 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2FO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1c(Br)cc(F)cc1Br |
| IUPAC navn | 2,6-dibromo-4-fluoro-phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.894 |
| Formel vægt | 267.8535 |