Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-fluorophenol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496516
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496516 25 g 25g
11486516 5 g 5g
11406526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24782.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-20-7
Molekylær formel C6H3Br2FO
Molekylvægt (g/mol) 269.895
MDL nummer MFCD00002317
InChI nøgle RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dibromo-4-fluoro, 2,6-dibromo-4-fluoro-phenol, pubchem2868, acmc-209i7j, ksc494q8h, emolecules 492569, 1-bromo-3,4,5-trifluorobezene, attercop-chm at113643, 2,6-dibromo-4-fluorophenol
PubChem CID 67654
IUPAC navn 2,6-dibromo-4-fluorophenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromo-4-fluorophenol
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
Beilstein 1868033
Formel vægt 269.91
Procent renhed ≥98%