Få mere at vide
2,6-Dibromo-4-chlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dibromo-4-chlorophenol |
| CAS | 5324-13-0 |
| Molekylær formel | C6H3Br2ClO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2ClO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1Br |
| IUPAC navn | 2,6-dibromo-4-chlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.35 |
| Formel vægt | 283.8239 |