Få mere at vide
2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-carboxylsyre tert-butylester hemioxalat, TRC
Artikelnummer. 30368374
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30368374 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30368374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417620100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester Hemioxalate
CAS 1041026-71-4
Molekylær formel 2(C10H18N2O2) . C2H2O4
Mængde 100 mg
Synonym 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl Ester Ethanedioate (2:1)
InChI formel InChI=1S/2C10H18N2O2.C2H2O4/c2*1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(7-12)4-11-5-10;3-1(4)2(5)6/h2*11H,4-7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CNC2)C1.CC(C)(C)OC(=O)N3CC4(CNC4)C3.OC(=O)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 486.6