Få mere at vide
2,6-Diaminotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diaminotoluene-d3 |
| CAS | 362049-58-9 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H7 N2 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4 H,8-9H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(N)cccc1N |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethyl)benzene-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vægt | 125.1032 g/mol |
| Procent renhed | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |