Få mere at vide
2,6-diaminotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519443 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10519443 5 g Glasflaske 5g
10418900 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10519443 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164680050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 823-40-5 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-40-5
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00007800
InChI nøgle RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminotoluene, 2,6-toluenediamine, 1,3-benzenediamine, 2-methyl, toluene-2,6-diamine, 2,6-tolylenediamine, 2,6-toluylenediamine, 2,6-diamino-1-methylbenzene, 2-methyl-1,3-benzenediamine, 2-methyl-1,3-phenylenediamine, 2-methyl-m-phenylenediamine
PubChem CID 13205
ChEBI CHEBI:76288
IUPAC navn 2-methylbenzen-1,3-diamin
SMIL CC1=C(N)C=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Diaminotoluene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 102.0°C to 107.0°C
Farve Sort eller brun til grå
Kogepunkt 289.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(NH2)2
Mængde 5 g
Beilstein 13,148
Opløselighedsinformation Solubility in water: 60g/L water (15°C).
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Pellets, Powder or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.