Få mere at vide
2,6-Diaminopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diaminopyridine |
| CAS | 141-86-6 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Pyridine, 2,6-diamino- (6CI,8CI), 2,6-Diaminopyridine, DAP, DAP (amine), NSC 1921, NSC 403346 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8) |
| SMIL | Nc1cccc(N)n1 |
| IUPAC navn | pyridine-2,6-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.064 |