Få mere at vide
2,6-Diaminopyridine, 98%
Artikelnummer. 10530201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530201 500 g Glasflaske 500g
10263563 25 g Glasflaske 25g
10469020 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10530201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112385000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 141-86-6 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-86-6
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006329
InChI nøgle VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
PubChem CID 8861
IUPAC navn pyridin-2,6-diamin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Diaminopyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 115°C to 123°C
Farve Beige til brun-grå
Kogepunkt 285°C
Flammepunkt 155°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)(NH2)2
Mængde 500 g
Beilstein 22,I,647
Opløselighedsinformation Solubility in water: 9.9g/100 mL (20°C)
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager