Få mere at vide
2,6-Diaminopyridine, 98%
Artikelnummer. 11445033
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445033 500 g 500g
11435033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12295.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 141-86-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
2,6-Diaminopyridin, brugt som et farmaceutisk mellemprodukt og en hårfarvekobling i oxidations/permanente formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Diaminopyridin, brugt som et farmaceutisk mellemprodukt og en hårfarvekobling i oxidations/permanente formuleringer.
Opløselighed Opløseligt i vand
180 g/L ved 20 °C, acetone, ethanol, methanol, isopropanol, ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-86-6
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.132
MDL nummer MFCD00006329
InChI nøgle VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
PubChem CID 8861
IUPAC navn pyridin-2,6-diamin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diaminopyridine
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Kogepunkt 288°C
Flammepunkt 155°C (311°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 500 g
FN nummer UN2671
Beilstein 108513
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%