Få mere at vide
2,6-Diaminopyridine, 98%
Artikelnummer. 11435033
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435033 100 g 100g
11445033 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
undefined
Código de producto. 11435033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12295.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 141-86-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
2,6-Diaminopyridin, brugt som et farmaceutisk mellemprodukt og en hårfarvekobling i oxidations/permanente formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Diaminopyridin, brugt som et farmaceutisk mellemprodukt og en hårfarvekobling i oxidations/permanente formuleringer.
Opløselighed Opløseligt i vand
180 g/L ved 20 °C, acetone, ethanol, methanol, isopropanol, ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 141-86-6
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.132
MDL nummer MFCD00006329
InChI nøgle VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
PubChem CID 8861
IUPAC navn pyridin-2,6-diamin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)N)N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diaminopyridine
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Kogepunkt 288°C
Flammepunkt 155°C (311°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 100 g
FN nummer UN2671
Beilstein 108513
Opløselighedsinformation Soluble in water 180g/L @ 20°C,acetone,ethanol,methanol,isopropanol,ethyl acetate.
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Diaminopyridine
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Pyridinediamine
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.