Få mere at vide
2,6-Diaminopurine, Mikromol™
Description
2,6-Diaminopurine
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diaminopurine |
| CAS | 1904-98-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Diaminopurine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H6 N6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Purine-2,6-diamine, 1H-Purine-2,6-diamine (9CI), Purine, 2,6-diamino- (8CI), 2,6-Diaminopurine, 2-Aminoadenine, NSC 743, SQ 21065 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N6/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H5,6,7,8,9,10,11) |
| SMIL | Nc1nc(N)c2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 9H-purine-2,6-diamine |
| Show More |