Få mere at vide
2,6-Diaminopurine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052630
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052630 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052630 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3249.040100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,6-Diaminopurine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diaminopurine
CAS 1904-98-9
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Diaminopurine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H6 N6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9H-Purine-2,6-diamine, 1H-Purine-2,6-diamine (9CI), Purine, 2,6-diamino- (8CI), 2,6-Diaminopurine, 2-Aminoadenine, NSC 743, SQ 21065
InChI formel InChI=1S/C5H6N6/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H5,6,7,8,9,10,11)
SMIL Nc1nc(N)c2nc[nH]c2n1
IUPAC navn 9H-purine-2,6-diamine
Molekylvægt (g/mol) 150.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 150.0654 g/mol