missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Diaminopurine Hemisulfate, TRC

Artikelnummer. 30358714
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358714 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4167005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Diaminopurine, Hemisulfate Salt
CAS 69369-16-0
Molekylær formel 2 C5 H6 N6 . H2 O4 S
Mængde 5 g
Synonym 1H-Purine-2,6-diamine, sulfate (2:1) (9CI), 2,6-Diaminopurine hemisulfate
InChI formel InChI=1S/2C5H6N6.H2O4S/c2*6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,6,7,8,9,10,11);(H2,1,2,3,4)
SMIL Nc1nc(N)c2[nH]cnc2n1.Nc3nc(N)c4[nH]cnc4n3.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 7H-purine-2,6-diamine;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 398.36
Formel vægt 398.0982
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.