Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Diaminopurine |
| Navn note | 98% |
| CAS | 1904-98-9 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 302 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,6-Diaminopurine
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.