Få mere at vide
2,6-Diaminopurine, 98%
Artikelnummer. 11497557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497557 1 g 1g
11407567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15649.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1904-98-9 | C5H6N6 | 150.145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1904-98-9
Molekylær formel C5H6N6
Molekylvægt (g/mol) 150.145
MDL nummer MFCD00213668
InChI nøgle MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
PubChem CID 30976
ChEBI CHEBI:40235
IUPAC navn 7H-purin-2,6-diamin
SMIL C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diaminopurine
Smeltepunkt ∼302°C
Mængde 1 g
Beilstein 9624
Merck Index 14,2985
Formel vægt 150.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminopurine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purine-2,6-diamine