Få mere at vide
2,6-Diaminopimelic Acid, TRC
Artikelnummer. 30368696
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30368696 1 g
1 options
Artikelnummer. 30368696
Brand: Toronto Research Chemicals TRCD4152101G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diaminopimelic acid
CAS 583-93-7
Molekylær formel C7 H14 N2 O4
Mængde 1 g
Synonym α,α'-Diaminopimelic acid
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL NC(CCCC(N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2,6-diaminoheptanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 190.2
Formel vægt 190.0954