Få mere at vide
2,6-diaminopimelinsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460507 5 g 5g
11450507 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22391.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.199 g/mol
2,6-Diaminopimelinsyre bruges som en bestanddel af proteoglycaner. Det bruges som en komponent i bakteriel cellevæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Diaminopimelinsyre bruges som en bestanddel af proteoglykaner. Det bruges som en komponent i bakteriel cellevæg.
Opløselighed Opløseligt i vand, fortyndede syrer
og alkalier.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-93-7
Molekylær formel C7H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 190.199
MDL nummer MFCD00002637
InChI nøgle GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
PubChem CID 865
ChEBI CHEBI:23673
IUPAC navn 2,6-diaminoheptandisyre
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Diaminopimelic Acid
Smeltepunkt >300°C
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,diluted acids and alkali.
Formel vægt 190.2
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminopimelic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diaminopimelic acid