Få mere at vide
2,6-Diaminoheptanedioic acid, 95%
Artikelnummer. 10348370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10348370 1 g Glasflaske 1g
10685472 5 g Glasflaske 5g
10289293 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10348370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 235540010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-93-7
Molekylær formel C7H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 190.2
MDL nummer MFCD00002637
InChI nøgle GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
PubChem CID 865
ChEBI CHEBI:23673
IUPAC navn 2,6-diaminoheptandisyre
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Diaminoheptanedioic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOOCCH(NH2)3(CH2)3CH(NH2)COOH
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.92% (21°C). Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
Formel vægt 190.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diaminoheptanedioic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.