Få mere at vide
2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, TRC
Artikelnummer. 30358608
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30358608 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30358608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41643525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
CAS 69125-70-8
Molekylær formel C12 H14 N4 O
Mængde 25 mg
Synonym 4(5H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino-5-ethyl-5-phenyl-, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-pyrimidinone, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4,5-dihydropyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenylpyrimidin-4-one, (5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Phenobarbital Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17)
SMIL CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyl-1,3-diazinan-4-one
Molekylvægt (g/mol) 230.27
Formel vægt 230.1168
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.