Få mere at vide
2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide |
| CAS | 38304-91-5 |
| Molekylær formel | C9H15N5O |
| MDL nummer | MFCD00063409 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | NC1=NC(N2CCCCC2)=CC(N)=[N+]1[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.25 |
| Procent renhed | 95% |