Få mere at vide
2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30367316
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30367316 10 g
1 options
Artikelnummer. 30367316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41616010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine
CAS 100061-59-4
Molekylær formel C11 H12 N4 O
Mængde 10 g
Synonym 6-(Phenylmethoxy)-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-(benzyloxy)-pyrimidine, NU 6038
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O/c12-9-6-10(15-11(13)14-9)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H4,12,13,14,15)
SMIL Nc1cc(OCc2ccccc2)nc(N)n1
IUPAC navn 6-phenylmethoxypyrimidin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 216.24
Formel vægt 216.1011