missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Diamino-1-methyl-4(1H)-pyrimidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diamino-1-methyl-4(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 51093-34-6 |
| Molekylær formel | C5H8N4O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 618274 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-9-3(6)2-4(10)8-5(9)7/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,10) |
| SMIL | CN1C(=CC(=O)N=C1N)N |
| IUPAC navn | 2,6-diamino-1-methylpyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0698 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?