Få mere at vide
2,6-di(trifluormethyl)quinolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374672
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10374672 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10374672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09514DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Di(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
CAS 35877-04-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H5F6NO
MDL nummer MFCD00276581
Mængde 1 g
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,6-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,6-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,6-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,6-bis trifluoromethyl quinolin-4 1h-one, maybridge1_004924, pubchem5935, 4-quinolinol,2,6-bis trifluoromethyl, 4-quinolinol, 2,6-bis trifluoromethyl, 4-hydroxy-2,6-bis trifluoromethyl quinoline
InChI nøgle AOGNHURBEDTPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=O)C2=CC(=CC=C2N1)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,6-bis(trifluormethyl)-1H-quinolin-4-on
Molekylvægt (g/mol) 281.16
PubChem CID 2736155
Formel vægt 281.15
Procent renhed 97%