Få mere at vide
2,6-di-tert-butylpyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-di-tert-Butylpyridine |
| CAS | 585-48-8 |
| Molekylær formel | C13H21N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175805 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C1=NC(C(C)(C)C)=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2,6-dicert-butylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.31 |
| Formel vægt | 191.1674 |