Få mere at vide
2,6-Di-tert-butylpyridin, 97+%
Beskrivelse
2,6-di-tert-butylpyridin anvendes til fremstilling af 2,6-di-tert-butylpyridin-hydrotriflat. Det bruges som en protonfjerner til at kontrollere forløbet af den levende polymerisation af isobuten. Det er forbundet med cerric ammoniumnitrat og bruges til alfa-enolering af aldehyder. Det er involveret i fremstillingen af vinyltriflat under anvendelse af polymerbundet 2,6-di-tert-butylpyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-di-tert-butylpyridin anvendes til fremstilling af 2,6-di-tert-butylpyridin hydrotriflat. Det bruges som en protonfjerner til at kontrollere forløbet af den levende polymerisation af isobuten. Det er forbundet med cerric ammoniumnitrat og bruges til alfa-enolering af aldehyder. Det er involveret i fremstillingen af vinyltriflat under anvendelse af polymerbundet 2,6-di-tert-butylpyridin.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, acetone og hexan. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butylpyridine |
| Tæthed | 0.867 |
| Kogepunkt | 100 °C til 101 °C (23 mmHg) |
| Flammepunkt | 71 °C (75° °C) |
| Brydningsindeks | 1.473 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 125886 |
| Merck Index | 14,3036 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol, acetone og hexan. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 191.32 |
| Vis mere |