Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Di-tert-butylpyridine |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 2,0 °C til 4,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.8520g/mL |
| Kogepunkt | 208,0 °C |
| Flammepunkt | 72 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,6-Di-tert-butylpyridine
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .